Fontos dokumentumok
01709
Supelco
Acrylamide:N,N′-Methylenebisacrylamide 37.5:1 solution
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 37.5:1, 40% in H2O
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
koncentráció
40% in H2O
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.01% free acrylic acid
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
alkalmasság
in accordance for electrophoresis test
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emily F Willis et al.
STAR protocols, 1(3), 100211-100211 (2020-12-31)
The advent of tools enabling the direct manipulation of microglia has furthered our understanding of their role in health and disease. Here, we present a detailed protocol allowing for microglia turnover in adult CX3CR1 creERT2 × iDTR or CX3CR1 creERT2