Fontos dokumentumok
11922416001
Roche
Anti-His6
from mouse IgG1
Szinonimák:
metal chelate affinity chromatography
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
lyophilized
kiszerelés
pkg of 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Immunoblotting (e.g., dot blots and western blots)
- Immunoprecipitation
- Immunoassays (ELISA)
- Immunocytochemistry
- Immunofluorescence
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate.
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: for detection 0.1 μg/ml; for coating 1 to 5 μg/ml
- Immunoprecipitation: 0.5 to 5 μg/ml
- Western blot: 0.2 to 0.5 μg/ml
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash