Fontos dokumentumok
114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Szinonimák:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
Teszt
98%
Forma
solid
mp
219-220 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?