ERMEC591
Polypropylene (PP)
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Polypropylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Analízis megjegyzés
ERMEC591
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)