Fontos dokumentumok
CRM47426
Supelco
EPA CLP Organochlorine Pesticide MIx
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    alpha-BHC
    beta-BHC
    Lindane
    delta-BHC
    Heptachlor
    Aldrin
    Heptachlorepoxide Isomer B
    γ-Chlordane
    α-Chlordane
    Endosulfan I (alpha)
    4,4′-DDE
    Dieldrin
    Endrin
    Endosulfan II (Beta Isomer)
    4,4′-DDD
    Endrin aldehyde
    Endosulfan sulfate
    4,4′-DDT
    Endrin Ketone
    Methoxychlor
    Összes mutatása (20)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4.0 °C
Dokumentumtár megtekintése
Comparison of supercritical fluid extraction with classical sonication and soxhlet extractions for selected pesticides.
Snyder L J, et al.
Analytical Chemistry, 64(17), 1940-1946 (1992)