Fontos dokumentumok
306452
Reactive Black 5
Dye content ≥50 %
Szinonimák:
Remazol Black B
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥50%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
λmax
597 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H25N5O19S6.4Na/c27-23-22-15(13-20(53(37,38)39)24(23)30-28-16-1-5-18(6-2-16)51(33,34)11-9-49-55(43,44)45)14-21(54(40,41)42)25(26(22)32)31-29-17-3-7-19(8-4-17)52(35,36)12-10-50-56(46,47)48;;;;/h1-8,13-14,32H,9-12,27H2,(H,37,38,39)(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFIYIRIMGZMCPC-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- used in an optimization study on the photocatalytic degradation of RB5 dye in synthetic greywater effluent (i.e. aqueous RB5 in distilled water), in order to understand the effects of different photoreactor parameters on the degradation kinetics.
- as a textile dye to investigate the anaerobic reduction in upflow stirred packed-bed reactors (USPBRs) with biological activated carbon (BAC) system
- used in the performance evaluation of dye removal forlarge molecule substance
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?