Merck
391913
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
Szinonimák:
(2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (R)-Trolox
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
mp
162 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
Általános leírás
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, a vitamin E analog, is a mushroom tyrosinase inhibitor.
Alkalmazás
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid may be used to incorporate antioxidant property while designing anti-stress agents based on γ-aminobutyric acid (GABA).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shyamal Subramanyam et al.
Methods in enzymology, 600, 201-232 (2018-02-21)
Human RAD51 promotes accurate DNA repair by homologous recombination and is involved in protection and repair of damaged DNA replication forks. The active species of RAD51 and related recombinases in all organisms is a nucleoprotein filament assembled on single-stranded DNA
Aleksandra Slezak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 74(2), 670-678 (2018-04-07)
Polyphenol rich extracts obtained from cistus herb (Cistus incanus L.) and pomegranate peels (Punica granatunm L.) added at high concentrations (25-100 pg/mL) to V79 (Chinese hamster lung fibroblast) cell cultures, markedly increased intracellular level of ROS (reactive oxygen species). Also
Helena Moreira et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 74(2), 688-698 (2018-04-07)
Polyphenol rich extracts obtained from cistus herb (Cistus incanus L.) and pomegranate peel (Punica granatum L.) exhibited significant antioxidant activity in V79 cell culture (Chinese hamster lung fibroblasts) -cistus extract reduced intracellular content of reactive oxygen species (ROS) by 30-40%
Novel compounds designed as antistress agents.
Tsiakitzis, KC, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(22), 7315-7318 (2009)
Inhibitory effects of (S)-and (R)-6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic acids on tyrosinase activity.
Yu L.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(8), 2344-2347 (2003)