Merck
589098
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxobutanoate
90%
Szinonimák:
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
H3COCOCH2CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
szennyeződések
≤10% 4-oxobutanoic acid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 4-oxobutanoate may be used as a starting material to synthesize (-)-deoxoprosophylline, a piperidine alkaloid with therapeutic potential.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
187.0 °F
Lobbanási pont (C)
86.1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)