Fontos dokumentumok
A7802
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Szinonimák:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
adagolási arány
29:1
technika/technikák
electrophoresis: suitable
alkalmasság
suitable for electrophoresis
idegen aktivitás
Protease, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3