Fontos dokumentumok
138622
D-(−)-Quinic acid
98%
Szinonimák:
(-)-Quinic acid, (1alpha,3R,4alpha,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, D-(-)-Quinic acid
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −43.9°, c = 11.2 in H2O
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A chiral selector electrolyte along with copper(II) sulfate. This electrolyte is utilized in chiral resolution DL-tartaric acid by ligand-exchange capillary electrophoresis method.
- A starting material in the synthesis of stereoisomers of 3,4,6-trihydroxyazepanes, 7-hydroxymethyl-3,4,5-trihydroxyazepanes, and 3,4,5-trihydroxyazepanes, as potential inhibitors of glycosidase.
- A precursor for the preparation of trihydroxy piperidine derivatives and (+)-proto-quercitol glycosidase inhibitors.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?