Fontos dokumentumok
A2636
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-4-Thialysine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVHKULVNPGAEQM-WCCKRBBISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?