Fontos dokumentumok
M7786
Monoclonal Anti-Myosin (Smooth) antibody produced in mouse
clone hSM-V, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hSM-V, monoclonal
molekulatömeg
antigen 200-204 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500 using and animal frozen section using acetone fixed human.
immunohistochemistry: suitable using using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human and animal tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH11(4629)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2