Fontos dokumentumok
A3854
Anti-β-Actin−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Actin, Loading Control
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
nem léphet reakcióba
Dictyostelium discoideum
Drosophila
technika/technikák
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Általános leírás
Mouse monoclonal anti-β-actin-peroxidase antibody specifically localizes β-actin in a wide variety of tissues and species using immunoblotting (42kDa). The antibody cross-reacts with β-Actin expressed in cells of human, bovine, sheep, pig, rabbit, cat, dog, mouse, rat, guinea pig, chicken, carp, and Hirudo medicinalis (leech) tissues, but not in Dictyostelium discoideum amoebae or Drosophila.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves