Fontos dokumentumok
F3022
Anti-β-Actin–FITC antibody, Mouse monoclonal
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-15, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
nem léphet reakcióba
Dictyostelium discoideum
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- direct immunofluorescent staining
- dual immuno-fluorescent staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)