SAB1305546
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 8H10D10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8H10D10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
41737 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000-1:10000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)