Fontos dokumentumok
SAB4200602
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 5C5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-AA959943, Anti-ACTA1, Anti-ALPHA SKELETAL ACTIN, Anti-ALPHA1 ACTIN, Anti-ASMA, Anti-Acta-2, Anti-Acts, Anti-Actsk-1, Anti-CFTD, Anti-CFTDM, Anti-Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, Anti-MPFD, Anti-NEM1, Anti-RP5-1068B5.2, Anti-actin, alpha 1, skeletal muscle
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5C5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry