Fontos dokumentumok
A5044
Monoclonal Anti-α-Actinin antibody produced in mouse
clone BM-75.2, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-BDPLT15
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BM-75.2, monoclonal
molekulatömeg
antigen 100 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, chicken
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)