Fontos dokumentumok
M4276
Anti-MYH-1 Antibody
mouse monoclonal, MY-32
Szinonimák:
Anti-Myosin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse, clone MY-32, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MY-32, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using skeletal muscle tissue
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:1,000 using rabbit leg muscle extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting at a dilution 1:1000 and 1:90000†
- indirect immunofluorescence (dilution 1:400) of formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal skeletal muscle tissue preparation.
- dot immunobinding on muscle extracts or purified myosin preparations
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)