Fontos dokumentumok
A7607
Monoclonal Anti-Actin, Smooth Muscle antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CGA7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CGA7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
rat, chicken, mouse, human, monkey
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using chicken gizzard total extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Actin, Smooth Muscle, reacts with human, monkey, chicken, rat, and mouse smooth muscle actin.
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry