Fontos dokumentumok
A0788
3-Aminobenzamide
≥99% (TLC)
Szinonimák:
3-AB, 3-ABA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
115-116 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
DMSO: soluble
H2O: soluble (may require gentle heating)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Parp1(11545)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.