528150
PARP Inhibitor VIII, PJ34
The PARP Inhibitor VIII, PJ34, also referenced under CAS 344458-15-7, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
PARP Inhibitor VIII, PJ34
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[nH]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cc(cc2)NC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PARP
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med. 7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
WGK
WGK 3