Fontos dokumentumok
165350
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
PARP Inhibitor I, 3-ABA, 3-Aminobenzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable anti-proliferative agent that acts as an inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP). Has minimal effect on bacterial toxin-mediated ADP-ribosylation. An inhibitor of UV-induced apoptosis. Also strongly inhibits K562 target cell killing by human effector natural killer cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
PARP
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C ). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tiozzo, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 225, 826.
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3