Merck
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3