D2532
Denhardt′s Solution 50x
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
blocking reagent, blocking solution, denhardts, hybridization buffer, hybridization solution, northern blocking solution, pre-hybridization, southern blocking solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solution
technika/technikák
Southern blotting: suitable
idegen aktivitás
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Protocols
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.