Merck
731234
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29D6H44O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Alkalmazás
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is also known as vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6) that can be used as an internal standard. It is utilized to determine α-tocopherol (α-T) concentration in different biopharmaceutical samples using liquid chromatography-diode array detector on-line ESI-MS/MS.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ultrafast determination of vitamin E using LC-ESI-MS/MS for preclinical development of new nutraceutical formulations
Villaseca-Gonzalez N, et al.
Bioanalysis, 10(4), 215-227 (2018)