Fontos dokumentumok
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
Szinonimák:
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
átmeneti hőmérséklet
flash point >149 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - DIN 51758