Fontos dokumentumok
94577
DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
(RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium 2-hydroxyglutarate
Teszt
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
szennyeződések
≤6.0% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Protocols
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.