93321
TRIS Glycine buffer solution
BioUltra, 10× concentrate
Szinonimák:
Blotting buffer solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
10× concentrate
összetétel
glycine, 1.92 M
TRIS, 0.25 M
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
proteases, none detected
izzítási maradék
≤0.2%
pH
8.5-8.7
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?