Fontos dokumentumok
SML2563
TFMB-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic acid, [3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl ester, (S)-2-HG-TFMB, (S)-2HG-TFMB, (S)-3-(Trifluoromethyl)benzyl 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylate, (S)-TFMB-2-HG, (S)-TFMB-2HG, (S)-TFMB-OTC, TFMB-(S)-2-HG, TFMB-L2HG, Trifluoromethylbenzyl-(S)-2-HG
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3