Fontos dokumentumok
H8378
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC), cell analysisfor peptide synthesis
Szinonimák:
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC)
Forma
powder
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.