G005887
LC/MS (TOF) Analysis of DL-α-Hydroxyglutaric Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R, Fast Separation
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIROBIOTIC® R, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5μm particles (13022AST)
mobile phase: 5:95, (water:methanol) with 0.3% acetic acid and 0.1% ammonium hydroxide
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1700 psi (117 bar)
column temp.: 25 °C
detector: MS, ESI(-) TOF, SIM, m/z 147.03, split 100:1
injection: 10 μL
sample: DL-a-Hydroxyglutaric acid, 1 mg/mL in 50:50, water:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)