Fontos dokumentumok
93015
Sigma-Aldrich
TRIS Glycine buffer solution
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
minőség
10x concentrate
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
sűrűség
1.06 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Fizikai forma
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)