Merck
PPB015
Sigma-Aldrich
Tris-Glycine Buffer
pH 8.3, pHast Pack, powder
Szinonimák:
1X TG buffer, TG, TG Buffer, Tris Glycine running buffer, Tris Glycine transfer buffer, Tris glycine
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
termékcsalád
pHast Pack
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szennyeződések
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
szín
white to off-white
pH
8.3
oldhatóság
soluble, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Fe: <10 ppm
idegen aktivitás
DNase, none detected
Endonuclease
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Tris-Glycine buffer is primarily used as a running buffer and to prepare transfer buffer in western blot analysis with the addition of methanol. This buffer can separate proteins by their size. It has a pH of 8.3.
Alkalmazás
Suitable for use as:
  • Transfer buffer component in western blot
  • Running buffer in native gel electrophoresis for protein separation
  • Running buffer in gradient polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Tulajdonságok és előnyök
  • Ready-to-use buffer
  • No measuring and pH adjusting needed
  • Saves time and minimizes the effort
  • Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Foil pouches
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 500 mL of ultrapure water, will yield a 1x solution containing 25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)