T4904
Tris-Glycine Buffer 10× Concentrate
Szinonimák:
running buffer
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
idegen aktivitás
Protease, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Contains no methanol.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.