Fontos dokumentumok
88440
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, 200
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
molekulatömeg
Mr 190-210
szennyeződések
insoluble matter:, passes filter test
≤0.02% peroxides (as H2O2):
törésmutató
n20/D 1.460
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
sűrűség
1.124 g/mL at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
519.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
271.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves