Merck
P3015
Poly(ethylene glycol)
greener alternative
average mol wt 200
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
P3015-250G
11 400,00 Ft
P3015-500G
13 600,00 Ft
P3015-1KG
24 400,00 Ft
P3015-20KG
464 000,00 Ft
11 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 200
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4.5-7.5
viszkozitás
4.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp
-65 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
P2139202398202371
form
liquid
form
powder
form
viscous liquid
form
viscous liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
Mn 380-420, average Mn 400
mol wt
Mn 285-315, average Mn 300
mp
-65 °C (lit.)
mp
-
mp
4-8 °C (lit.)
mp
−15-−8 °C (lit.)
pH
4.5-7.5
pH
-
pH
4.5-7.5
pH
6-7 (23 °C, at 10 g/l)
viscosity
4.3 cSt(210 °F)(lit.)
viscosity
-
viscosity
7.3 cSt(210 °F)(lit.)
viscosity
5.8 cSt(210 °F)(lit.)
Általános leírás
Poly (ethylene glycol) (PEG) is non-ionic, hydrophilic and non-toxic polymer. It is widely used in the emerging field of polymer‐based drug delivery.[1] PEG is available in different molecular weights. It facilitates the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, which is required for the purification of biological materials. It also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Alkalmazás
Poly(ethylene glycol) has been used in the preparation of methyl cellulose (MC)-based polymer electrolytes.[3] It has also been used as a solvent to analyse the molecular weight cut off and rejection studies of nanofiltration membranes.[4]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Zhong Gu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology (2019-08-14)
MK-7680, a cyclic nucleotide prodrug, caused significant kidney tubule injury in female rats when administered orally at 1000 mg/kg/day for 2 weeks using 10% Polysorbate 80 as vehicle. However, kidney injury was absent when MK-7680 was administered at the same dose
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Electrical double-layer capacitors with plasticized polymer electrolyte based on methyl cellulose
Shuhaimi NEA, et al.
Polymer Bull., 69(7), 807-826 (2012)
Characteristics of nanofiltration membranes in aqueous ethanol
Tsui EM and Cheryan M
Journal of Membrane Science , 237(1-2), 61-69 (2004)
A Vega-García et al.
Brain research bulletin, 149, 156-167 (2019-04-13)
During critical periods of neurodevelopment, the immature brain is susceptible to neuronal hyperexcitability, alterations such as hyperthermia, hypoxia, brain trauma or a preexisting neuroinflammatory condition can trigger, promote and prolong epileptiform activity and facilitate the development of epilepsy. The goal
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. The product P3015 is a neat liquid with a density of 1.1239 g/ml at 20°C. Assuming it is pure and has a molecular weight of 200, the molarity of this product is 5.62 M.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers