Fontos dokumentumok
P5413
Poly(ethylene glycol)
for molecular biology, average mol wt 8,000
Szinonimák:
Poly (ethylene oxide), Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average mol wt 8,000
oldhatóság
water: soluble (approximately 630 mg/ml, 20 °C)
sűrűség
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
idegen aktivitás
DNase, RNase and NICKase, none detected
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in protoplast suspension
- to prevent phase separation in emulsion
- in phage tail-like particles precipitation
- for purifying and intensifying products of polymerase chain reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.