Fontos dokumentumok
52976
Kuromanin chloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
Teszt
≥95% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3