84510
Saponin
used as non-ionic surfactant
Szinonimák:
glycosides, saponins
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Quillaya)
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Sapogenin, 8-25%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
szennyeződések
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
oldhatóság
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
sűrűség
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
Általános leírás
Beyond their structural uniqueness, saponins play essential roles in biochemical processes, acting as secondary metabolites that facilitate protein penetration through cell membranes. Studies indicate their amphipathic nature and potential as hemolytic agents, contributing to their utility in immunoassays by stimulating the Th1 immune response and cytotoxic T-lymphocyte production. In cell biology, saponins find applications as nonionic surfactants, influencing cellular processes and interactions.
Moreover, saponins serve as promising components in vaccine research, functioning as adjuvants that can activate the mammalian immune system. This property, combined with their ability to solubilize low-density lipoproteins and regulate cholesterol concentration in micelles, makes saponins versatile and valuable in multidisciplinary research areas, including biochemical and cell biology research.
Alkalmazás
- as a wetting agent to study its effects on the floatability of six plastics
- to permeabilize washed neutrophils for immunofluorescence
- as a supplement in phosphate buffer saline (PBS) for immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biochemical and Cell Biology research
- Can be used with HPLC and Protein Quantification
- High purity product for research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?