Fontos dokumentumok
S7900
Saponin from quillaja bark
Sapogenin content ≥10 %
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
összetétel
Sapogenin content, ≥10%
technika/technikák
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
szulfátos hamu
<20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
Alkalmazás
- to stain CD4+ and CD8+ T-cells
- to lyse trophozoite-infected red blood cells
- in immunohistochemical staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?