Fontos dokumentumok
44924
L-α-Phosphatidylcholine
suitable for microbiology, Surfactant and constituent of the liposomal carrier system
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC, Lecithin from soybean, Soy lecithin, 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Teszt
≥95% (phosphatides (as acetone insolubles))
Forma
powder
molekulatömeg
observed mol wt 790.15 g/mol
koncentráció
≥25% (phosphatidylcholine, TLC)
savérték
≤35 mg KOH/g
peroxidérték
≤5 meq/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Alkalmazás
In this case it is added to culture media to differentiate the specific phospholipase producing microorganisms from those that cannot.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%