Merck
PHL83869
Liriope muscari Saponin C
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H70O17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
871.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)C)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C44H70O17/c1-18-8-11-44(55-16-18)19(2)30-27(61-44)14-25-23-7-6-21-12-22(46)13-29(43(21,5)24(23)9-10-42(25,30)4)58-41-38(60-40-36(53)34(51)33(50)28(15-45)57-40)37(31(48)20(3)56-41)59-39-35(52)32(49)26(47)17-54-39/h6,18-20,22-41,45-53H,7-17H2,1-5H3/t18-,
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)