Merck
PHL83226
Paris VII
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
17-Hydroxyparis II, Chonglouoside VII, Dioscinin, Paris saponin VII, Pennogenin 3-O-rhamnosylchacotrioside, Saponin Tg
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51H82O21
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1031.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@]7([C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)O
InChI
1S/C51H82O21/c1-20-10-15-50(63-19-20)24(5)51(62)31(72-50)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-48(25,6)28(27)12-14-49(29,51)7)67-47-43(71-45-38(59)35(56)33(54)22(3)65-45)40(61)42(30(18-52)68-47)70-46-39(60)36(57)41(23(4)66-46)69-44-37(58)34(55)32(53)21(2)64-44/h8,20-24,26-47,52-62H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24-,26+,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42-,43-,44+,45+,46+,47-,48+,49+,50-,51-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBFJAXUYHGSVFN-IYUYFXHASA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)