Fontos dokumentumok
80635
PIPES
BioXtra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
powder
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék
≤0.2% (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 110 °C
hasznos pH-tartomány
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.040
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Sensitive Detection of Immunoglobulin G Stability Using in Real-Time Isothermal Differential Scanning Fluorimetry: Determinants of Protein Stability for Antibody-Based Therapeutics.: The use of PIPES buffer in this study was integral to maintaining the stability of immunoglobulin G during differential scanning fluorimetry. This method is crucial for evaluating the stability of antibody-based therapeutics (Moggridge et al., 2017).
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?