Fontos dokumentumok
RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Szinonimák:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
minőség
free-flowing
veszteség
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
hasznos pH-tartomány
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.