Fontos dokumentumok
P2949
PIPES sodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
Na-PIPES, Piperazine-1,4-diethanesulfonate sodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid sodium salt, Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
pH
4.5-4.7
hasznos pH-tartomány
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
oldhatóság
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare BRB80 buffer for imaging dynamic microtubules and single kinesin molecules through fluorescence microscopy
- as a component of PEM fixation solution
- to reconstitute red blood cells (RBCs) to study the effect of pH on 5-coordinate alpha-nitrosyl-hemoglobin (HbNO) stability
Tulajdonságok és előnyök
- Non-toxic
- Easy to use
- Thermally stable
- Easy to handle and store
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)