Fontos dokumentumok
P7643
PIPES dipotassium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
oldhatóság
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)