Merck
1.37097
SAFC
Poloxamer 188 EMPROVE® EXPERT cell culture optimized
(stabilized with 70 ppm BHT)
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Polyethylene glycol, propoxylated
About This Item
Lineáris képlet:
(C3H6O · C2H4O)x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
52 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 260 °C
oldhatóság
>100 g/L
sűrűség
1.06 g/cm3 at 70 °C
térfogatsúly
1050 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Tudjon meg többet a mAB-fejlesztéshez és -gyártáshoz szükséges sejttenyésztési közegek fejlesztéséről és az ehhez a lépéshez szükséges termékekről.