Fontos dokumentumok
74264
(±)-L-Alliin
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
ACSO, SAC, S-Allyl-L-cysteine sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-L-Alliin, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder or crystals
szín
white to faint beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?