574215
D,L-Sulforaphane
≥98% (UPLC), liquid, phase II detoxifying enzymes inducer, Calbiochem®
Szinonimák:
D,L-Sulforaphane, 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, R,S-Sulforaphane
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D,L-Sulforaphane, An isothiocyanate isolated from broccoli that acts as a potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (UPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
slight yellow
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(CCCCN=C=S)C
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Yu, R., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2322.
Yu, R., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 27545.
Barcelo, S., et al. 1998. Mutat. Res.402, 111.
Maheo, K., et al. 1997. Cancer Res.57, 3649.
Zhang, Y., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3147.
Zhang, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 2399.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3